Documenti fondamentali
268879
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
97%
Sinonimo/i:
2,2′-(Ethylenediimino)diethanol
Scegli un formato
10 G
CHF 133.00
50 G
CHF 224.00
CHF 133.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 133.00
50 G
CHF 224.00
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH2NHCH2CH2NHCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.20
Beilstein:
1739630
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 133.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
98-100 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCNCCNCCO
InChI
1S/C6H16N2O2/c9-5-3-7-1-2-8-4-6-10/h7-10H,1-6H2
GFIWSSUBVYLTRF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The ideal-gas enthalpy of formation of N,N′-bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine was studied[1].
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Thermodynamic properties and ideal-gas enthalpies of formation for dicyclohexyl sulfide, diethylenetriamine, di-n-octyl sulfide, dimethyl carbonate, piperazine, hexachloroprop-1-ene, tetrakis(dimethylamino)ethylene, N, N'-bis-(2-hydroxyethyl) ethylenediamine and 1, 2, 4-triazolo [1, 5-a] pyrimidine.
Steele WV, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 42(6), 1037-1052 (1997)