Documenti
268585
Sigma-Aldrich
Trimethyl(phenylthiomethyl)silane
99%
Sinonimo/i:
(Phenylthiomethyl)trimethylsilane, (Trimethylsilyl)methyl phenyl sulfide, Phenyl (trimethylsilyl)methyl sulfide
About This Item
Formula condensata:
C6H5SCH2Si(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.38
Beilstein:
1932375
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.539 (lit.)
P. eboll.
158-159 °C/52 mmHg (lit.)
Densità
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)CSc1ccccc1
InChI
1S/C10H16SSi/c1-12(2,3)9-11-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3
UOQDIMYVQSHALM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup