F5005
3-Fluorobenzaldehyde
97%
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.518 (lit.)
P. ebollizione
66-68 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C7H5FO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-5H
PIKNVEVCWAAOMJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - DIN 51755 Part 1
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - DIN 51755 Part 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)