263311
Tellurium
ingot, 99.999% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
ingot
Resistività
5.8-33 μΩ-cm, 20°C
P. eboll.
990 °C (lit.)
Punto di fusione
450 °C (lit.)
Densità
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Te]
InChI
1S/Te
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?