263117
Lanthanum
pieces
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9% trace rare earth metals basis
Forma fisica
pieces
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Resistività
54 μΩ-cm
P. eboll.
3464 °C (lit.)
Punto di fusione
920 °C (lit.)
Densità
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[La]
InChI
1S/La
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges