26130
3-Chloropropionaldehyde diethylacetal
technical, ≥90% (GC)
Sinonimo/i:
3-Chloro-1,1-diethoxypropane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (GC)
contiene
~0.5% CaCO3 as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.42 (lit.)
n20/D 1.420
P. ebollizione
84 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(CCCl)OCC
InChI
1S/C7H15ClO2/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
NXHONHDWVLPPCS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- N-[4-[[3-(2, 4-diamino-1,6-dihydro-6-oxo-5-pyrimidinyl)propyl]amino]benzoyl]-L-glutamic acid, an acyclic analog of 5,6,7,8-tetrahydrofolic acid
- 1-(D,L)-(3′-amino, 3′-carboxypropyl)uracil, nucleoamino acid
- 7-methoxychromanone
- grignard reagent
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?