Documenti fondamentali
259454
Sigma-Aldrich
1,1-Diethylurea
97%
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2NCONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
69-71 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 50 g/L, clear
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCN(CC)C(N)=O
InChI
1S/C5H12N2O/c1-3-7(4-2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,8)
TUMNHQRORINJKE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,1-Diethylurea forms molecular adduct with nitro-substituted aromatic carboxylic acids. Adduct hydrate of 1,1-diethylurea with pyrazine-2,3-dicarboxylic acid has been prepared and characterized using low-temperature single-crystal X-ray diffraction methods.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Molecular cocrystals of aromatic carboxylic acids with 1, 1-diethylurea: synthesis and the crystal structures of a series of nitro-substituted analogues.
Smith G, et al.
Australian Journal of Chemistry, 53(3), 203-208 (2000)
The crystal and molecular structure of the 1: 1 adduct hydrate of pyrazine-2, 3-dicarboxylic acid with 1, 1-diethylurea.
Smith G and Kennard CHL.
Australian Journal of Chemistry, 53(12), 999-1001 (2001)