Documenti
259152
Sigma-Aldrich
1,4,8,12-Tetraazacyclopentadecane
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H26N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.35
Beilstein:
1210187
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
96-102 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CNCCCNCCNCCCNC1
InChI
1S/C11H26N4/c1-4-12-6-2-8-14-10-11-15-9-3-7-13-5-1/h12-15H,1-11H2
KUFDRRWNPNXBRF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Nitrogen crown-ether analog.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3