D216402
2,2′-Dipyridylamine
98%
Sinonimo/i:
bipyam
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
222 °C/50 mmHg (lit.)
Punto di fusione
90-92 °C (lit.)
Stringa SMILE
N(c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C10H9N3/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H,(H,11,12,13)
HMMPCBAWTWYFLR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- As a bidentate N-donor ligand in the synthesis of various metal complexes.
- To synthesize Pd-polyoxovanadates, heterogeneous catalyst for the oxidation of benzylic hydrocarbons.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3