Documenti fondamentali
259039
Sigma-Aldrich
Chloro(1,5-hexadiene)rhodium(I),dimer
98%
Sinonimo/i:
Di-μ-chlorobis[(1,2,5,6-η)-1,5-hexadiene]dirhodium
About This Item
Formula condensata:
[(H2C=CHCH2CH2CH=CH2)RhCl]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
434.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
118-120 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Rh].Cl[Rh].C=CCCC=C.C=CCCC=C
InChI
1S/2C6H10.2ClH.2Rh/c2*1-3-5-6-4-2;;;;/h2*3-4H,1-2,5-6H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2
HXNWPVBAYNUADR-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Catalyst for:
  • Hydrogenation
  • Enantioselective hydrosilylation
Useful catalyst for the reduction of arenes and heterocyclic compounds using CTAB or THS as phase-transfer catalyst.[1][2]
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aldrichimica Acta, 18, 111-111 (1985)
Organometallics, 2, 1055-1055 (1983)