302473
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I),dimer
98%
Sinonimo/i:
[Rh(coe)2Cl]2
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
190 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Rh].Cl[Rh].C1CCCC=CCC1.C2CCCC=CCC2.C3CCCC=CCC3.C4CCCC=CCC4
InChI
1S/4C8H14.2ClH.2Rh/c4*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h4*1-2H,3-8H2;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2/b4*2-1-;;;;
GQPAPAIPOLEZHT-XFCUKONHSA-L
Applicazioni
- To synthesize enantioenriched gem-diaryl sulfonates by asymmetric 1,4-addition of aryl boronic acids to α,β-unsaturated sulfonyl compounds.
- In direct C-arylation of N-unprotected indoles and pyrroles.
- In the carboxylation of arenes via C-H bond activation.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Discover the role of boronic acids in enantioenriched C(sp2)–C(sp2) product synthesis, specifically the rhodium-catalyzed Suzuki–Miyaura-type arylations of allylic halides and cyclobutenes.