Documenti
257044
Sigma-Aldrich
L-Selectride® solution
1.0 M lithium tri-sec-butylborohydride in THF
Sinonimo/i:
Lithium tri-sec-butylborohydride solution
About This Item
Formula condensata:
Li[CH(CH3)CH2CH3]3BH
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.10
Beilstein:
4007327
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
1.0 M lithium tri-sec-butylborohydride in THF
Densità
0.89 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Li+].[H][B-](C(C)CC)(C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H28B.Li/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3;/h10-13H,7-9H2,1-6H3;/q-1;+1
ACJKNTZKEFMEAK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Reducing agent
Reagent for:
  • Enantioselective synthesis of a-amino acids via reduction of N-tert-butanesulfinyl ketimine esters
  • Diastereoselective reduction reactions
  • Hydride reduction of the Danishefsky pyranones
  • Asymmetric reductive aldol reaction of enones with a-alkoxy aldehydes
  • Synthesis of alkanols by carbonylation reactions
Confezionamento
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Selectride is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Adattatore in ingresso con setto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter