Documenti fondamentali
256234
Sigma-Aldrich
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H16ClNOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.79
Beilstein:
3788921
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
142-144 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].Cc1c(CCO)sc[n+]1Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H16NOS.ClH/c1-11-13(7-8-15)16-10-14(11)9-12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,10,15H,7-9H2,1H3;1H/q+1;/p-1
IWSVLBKHBJGMAA-UHFFFAOYSA-M
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Trietilammina ≥99.5%
Sigma-Aldrich
471283
Trietilammina