443328
N-Isopropyl-N-methyl-tert-butylamine
98%
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. ebollizione
127 °C (lit.)
Densità
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CC(C)N(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-7(2)9(6)8(3,4)5/h7H,1-6H3
WYLLBTPEHIVUKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?