254304
Lithium tetraborate
≥99.995% trace metals basis
Sinonimo/i:
Dilithium tetraborate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
≥99.995% trace metals basis
Stato
powder
Impurezze
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
760-880 °C (lit.)
Solubilità
H2O: slightly soluble(lit.)
Densità
≥0.25 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Li+].[Li+].[O-]B(OB=O)OB([O-])OB=O
InChI
1S/B4O7.2Li/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;/q-2;2*+1
PSHMSSXLYVAENJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?