205524
Lithium metaborate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Boric acid lithium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
tecniche
FTIR: suitable
Impurezze
≤1500 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
845 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Li+].[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Li/c2-1-3;/q-1;+1
HZRMTWQRDMYLNW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
LMB melt can be used in the synthesis of low-density γ-Al2O3 from high-density α-Al2O3 under high pressure.
LMB can be employed as a protective coating layer for lithium-ion battery cathode materials due to its chemical inertness in organic electrolytes.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1