Documenti fondamentali
253537
Sigma-Aldrich
3β-DOXYL-5α-cholestane, free radical
Sinonimo/i:
4′,4′-Dimethylspiro(5α-cholestane-3,2′-oxazolidin)-3′-yloxy, free radical
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H55NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
473.77
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Punto di fusione
176-178 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC5(CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OCC(C)(C)N5[O]
InChI
1S/C31H54NO2/c1-21(2)9-8-10-22(3)25-13-14-26-24-12-11-23-19-31(32(33)28(4,5)20-34-31)18-17-29(23,6)27(24)15-16-30(25,26)7/h21-27H,8-20H2,1-7H3/t22-,23+,24+,25-,26+,27+,29+,30-,31?/m1/s1
ODDFHESUNMAHDN-LJGTUOGHSA-N
Applicazioni
Free radical spin label used for EPR studies.
  • Studying transversal relaxation of nitroxides for PELDOR in phospholipid membranes
  • Comparative studies of effect of cholesterol on bicelle model membranes
  • Spin probe for studying electron spin-lattice relaxation times in aqueous dispersions via saturation recovery
  • Probing cooperative and local modes of poly(Me acrylate) sample using ESR
  • Studying random disorder effects of hydrophyobic aerosil on order and dynamics of the probe in 5CB nematic liquid crystals
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)