253596
16-DOXYL-stearic acid, free radical
Sinonimo/i:
16-SASL, 16DOXYL, 16NS, 2-(14-Carboxytetradecyl)-2-ethyl-4,4-dimethyl-3-oxazolidinyloxy, free radical
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
47-55 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC1(CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O)OCC(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C22H42NO4/c1-4-22(23(26)21(2,3)19-27-22)18-16-14-12-10-8-6-5-7-9-11-13-15-17-20(24)25/h4-19H2,1-3H3,(H,24,25)
RPAZYIOIDZRJOO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Dynamics and state of lipid bilayer-internal water using 1H dynamic nuclear polarization
- Distribution of fatty acids
- Transversal relaxation of nitroxides for PELDOR Spectroscopy
- Effects of different lipid components on detergent-resistant membranes
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup