Documenti
487740
Sigma-Aldrich
4-Oxo-TEMPO-d16,15N, free radical
98 atom % D, 98 atom % 15N
Sinonimo/i:
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d16,1-15N-1-oxyl, TEMPONE-d16,1-15N
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9D1615NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Grado
for ESR-spectroscopy
Purezza isotopica
98 atom % 15N
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
35 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+17
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C1([15N]([O])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)C1([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,10+1
WSGDRFHJFJRSFY-ZDYDSYIGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3