Documenti fondamentali
250414
Sigma-Aldrich
2-Phenylethylamine hydrochloride
99%
Sinonimo/i:
β-Phenylethylamine hydrochloride, Phenethylamine hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH2NH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.64
Beilstein:
3624163
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99%
Punto di fusione
220-222 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.NCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N.ClH/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,9H2;1H
SKHIBNDAFWIOPB-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)