192694
Isoquinoline N-oxide
98%
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
103-105 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][n+]1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C9H7NO/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
RZIAABRFQASVSW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?