Documenti fondamentali
250074
Sigma-Aldrich
1-Fluorohexane
98%
Sinonimo/i:
Hexyl fluoride
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5F
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3755 (lit.)
P. ebollizione
92-93 °C (lit.)
Densità
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCF
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)