379247
Tetradecafluorohexane
A mixture of perfluorinated hexanes, 95%
Sinonimo/i:
Perfluorohexane
Saggio
95%
Stato
liquid
Impurezze
5% perfluoropentane
Indice di rifrazione
n20/D 1.252 (lit.)
P. ebollizione
58-60 °C (lit.)
Punto di fusione
-74 °C (lit.)
Densità
1.669 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F14/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)20
ZJIJAJXFLBMLCK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?