250090
1-Fluorooctane
98%
Sinonimo/i:
Octyl fluoride
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.396 (lit.)
P. ebollizione
142-146 °C (lit.)
Densità
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
fluoro
Stringa SMILE
CCCCCCCCF
InChI
1S/C8H17F/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
DHIVLKMGKIZOHF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?