246220
4-Chloroindole
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.628 (lit.)
P. eboll.
129-130 °C/4 mmHg (lit.)
Solubilità
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
Densità
1.259 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C8H6ClN/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-5,10H
SVLZRCRXNHITBY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter