Documenti fondamentali
244317
Sigma-Aldrich
Saccharin sodium salt hydrate
≥99%
Sinonimo/i:
2,3-Dihydro-3-oxobenzisosulfonazole sodium salt, 2-Sulfobenzoic acid imide sodium salt, o-Sulfobenzimide sodium salt, Saccharin soluble
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4NNaO3S · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.17 (anhydrous basis)
Beilstein:
3599229
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
≥99%
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].[O-]C1=NS(=O)(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO3S.Na.H2O/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;/h1-4H,(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
ILJOYZVVZZFIKA-UHFFFAOYSA-M
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)