Documenti fondamentali
20384
Supelco
Lana di vetro
Non-Treated, pkg of 50 g
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pkg of 50 g
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Descrizione generale
Zaffi di lana vengono spesso impiegati nei liner per iniettori GC per migliorare la vaporizzazione dei campioni e/o per impedire l′ingresso nella colonna di materiale non volatile. Possono essere usati anche in colonne GC impaccate, provette per il desorbimento del solvente, provette per il desorbimento termico e trappole di spurgo per trattenere i letti adsorbenti.
Glass wool is made up of short glass fibres and is non-flammable in nature. It is widely considered as a thermal insulation material in ships, automobiles, air conditioning ducts and water supply pipes. Furthermore, it is suitable as noise absorbing material in concert halls, studios and movie theatres. Above all that it is non carcinogenic to humans.[1]
Applicazioni
Glass wool column maybe used for the separation of lymphocytes in human blood.[2]
Altre note
Non-Treated for special application where the user deactivates based on their intended analytes
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Advanced Ceramic Technologies & Products. The Ceramic Society of Japan.
Imanaka Y.
Science, 18, 439-444 (2012)
Separation of Lymphocytes in Human Blood by Means of Glass Wool Column.
Johnson TM and Garvin JE.
Exp. Biol. Med, 102 (2), 333-335 (1959)