238554
Lanthanum(III) nitrate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lanthanum nitrate hydrate, Lanthanum trinitrate hydrate
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
(powder, crystals or chunks)
Composizione
Degree of hydration, 3-5
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Impurezze
≤2000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Stringa SMILE
O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/La.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
HVMFKXBHFRRAAD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As a starting material to synthesize lanthanum zirconate nanoparticles.[1]
- As a precursor to prepare luminescent lanthanum-tricarboxytriphenylamine (La-TCA) coordination polymer nanosheets.[2]
- To fabricate perovskite oxide-type LaFeO3 dendrites for chemical sensors.[3]
- To synthesize LaMnO3 perovskite catalysts by using citric acid sol–gel method and La0.6Sr0.4MnO3 perovskites via coprecipitation method. The LaMnO3 perovskite catalysts has used for the oxidation of propane for emission control of hydrocarbon volatile organic compounds.[4]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.