238376
1-Chloropentane
99%
Sinonimo/i:
Amyl chloride, Pentyl chloride
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.412 (lit.)
P. ebollizione
107-108 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
Densità
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
chloro
Stringa SMILE
CCCCCCl
InChI
1S/C5H11Cl/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3
SQCZQTSHSZLZIQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?