329118
Geranyl bromide
95%
Sinonimo/i:
trans-1-Bromo-3,7-dimethyl-2,6-octadiene
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.504 (lit.)
P. ebollizione
101-102 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CBr
InChI
1S/C10H17Br/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
JSCUZAYKVZXKQE-JXMROGBWSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)