Key Documents
238015
Sigma-Aldrich
Chromium(II) acetate, dimer monohydrate
About This Item
Formula condensata:
[(CH3CO2)2Cr·H2O]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: chromium
Stringa SMILE
O.CC(=O)O[Cr]OC(C)=O.CC(=O)O[Cr]OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.2Cr.H2O/c4*1-2(3)4;;;/h4*1H3,(H,3,4);;;1H2/q;;;;2*+2;/p-4
FZQQGORSNJYWHB-UHFFFAOYSA-J
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Etanolo gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.11727
Etanolo
Dietiletere contains 1 ppm BHT as inhibitor, anhydrous, ≥99.7%
Sigma-Aldrich
296082
Dietiletere
Sodium acetate anhydrous, for molecular biology, ≥99%
Sigma-Aldrich
S2889
Sodium acetate