Documenti fondamentali
235180
Sigma-Aldrich
(1S,2S,5R)-(+)-Neomenthol
(1S,2S,5R)-(+)-Neomenthol
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
≥95%
Sinonimo/i:
(+)-Neomenthol, (1S,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, D-Neomenthol, [1S-(1β,2β,5α)]-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
Scegli un formato
5 G
CHF 206.00
25 G
CHF 998.00
CHF 206.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 206.00
25 G
CHF 998.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20O
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Beilstein:
2037488
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 206.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]22/D +17.3°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. ebollizione
95 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−22 °C (lit.)
Densità
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10+/m1/s1
NOOLISFMXDJSKH-UTLUCORTSA-N
Descrizione generale
(1S,2S,5R)-(+)-Neomenthol is a monoterpenoid compound[1] found in the peppermint herb, Mentha piperita L.[2] This menthol isomer is generally used as an additive in oral hygiene products and as a flavoring agent in food and beverages.[3]
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Effects of monoterpenoids, acting alone or in pairs, on seed germination and subsequent seedling growth.
Vokou D, et al.
Journal of Chemical Ecology, 29(10), 2281-2301 (2003)
Enzymatic menthol production: one-pot approach using engineered Escherichia coli.
Toogood HS, et al.
ACS Synthetic Biology, 4(10), 1112-1123 (2015)
Headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry determination of the characteristic flavourings menthone, isomenthone, neomenthol and menthol in serum samples with and without enzymatic cleavage to validate post-offence alcohol drinking claims.
Schulz K, et al.
Analytica Chimica Acta, 646(1), 128-140 (2009)
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Durham, NC
    • Reviews 2
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Neomenthol review
    Arrived in timely manner, correctly contained & labeled