232491
5-Methoxyresorcinol
98%
Sinonimo/i:
3,5-Dihydroxyanisole, Phloroglucinol monomethyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
P. eboll.
188-189 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
78-80 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H8O3/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4,8-9H,1H3
HDVRLUFGYQYLFJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- isorobustin
- substituted linear and angular benzofurocoumarins
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3