Y0000493
Phloroglucinol (anhydrous)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Phloroglucinol, 1,3,5-Trihydroxybenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
phloroglucinol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
QCDYQQDYXPDABM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)