Documenti
216631
Sigma-Aldrich
Chloromethyl phenyl sulfide
97%
Sinonimo/i:
(Phenylthio)methyl chloride
About This Item
Formula condensata:
C6H5SCH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.65
Beilstein:
1617369
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.594 (lit.)
P. eboll.
66 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClCSc1ccccc1
InChI
1S/C7H7ClS/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
LLSMWLJPWFSMCP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent for the high-yield thiomethylation of O-silylated lactone and ester enolates in the synthesis of α-methylene lactones and esters.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Liebigs Ann. Chem., 49-49 (1993)