225436
2,4-Dichloro-6-nitrophenol
≥95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Forma fisica
crystals
contiene
20% water
Punto di fusione
118-120 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3Cl2NO3/c7-3-1-4(8)6(10)5(2-3)9(11)12/h1-2,10H
LYPMXMBQPXPNIQ-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Questo articolo | C86006 | 262668 | 252522 |
---|---|---|---|
200 | - | - | - |
liquid | liquid | liquid | liquid |
101-102 °C (lit.) | 121-122 °C (lit.) | 104 °C (lit.) | 120-121 °C (lit.) |
n20/D 1.437 | n20/D 1.427 (lit.) | n20/D 1.4362 (lit.) | n20/D 1.419 (lit.) |
2-8°C | - | 2-8°C | - |
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?