652369
1-Amino-1-cyclobutanecarboxylic acid
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
261 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NC1(CCC1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO2/c6-5(4(7)8)2-1-3-5/h1-3,6H2,(H,7,8)
FVTVMQPGKVHSEY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves