224235
N,N′-Hexamethylene bis(acetamide)
98%
Sinonimo/i:
N,N′-Diacetyl-1,6-hexanediamine, HMBA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
128-129 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 5%, clear, colorless
Stringa SMILE
CC(=O)NCCCCCCNC(C)=O
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-9(13)11-7-5-3-4-6-8-12-10(2)14/h3-8H2,1-2H3,(H,11,13)(H,12,14)
BNQSTAOJRULKNX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3