Documenti fondamentali
223743
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methoxyphenylacetonitrile
99%
Sinonimo/i:
Homovanillonitrile
About This Item
Formula condensata:
HOC6H3(OCH3)CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
P. ebollizione
135-145 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
56-57 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(CC#N)ccc1O
InChI
1S/C9H9NO2/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11/h2-3,6,11H,4H2,1H3
SDVYWMWQCJEYTC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Hydroxy-3-methoxyphenylacetonitrile is a phenolic glycoside which is isolated from commercial Adenophora roots[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yuka Koike et al.
Journal of natural medicines, 64(3), 245-251 (2010-03-17)
Five novel phenolic glycosides, adenophorasides A (1), B (2), C (3), D (4), and E (5), were isolated from commercial Adenophora roots, together with vanilloloside (6), 3,4-dimethoxybenzyl alcohol 7-O-beta-D: -glucopyranoside (7), and lobetyolin (8). The structures of the new compounds