Documenti fondamentali
222038
Sigma-Aldrich
4-Butylbenzoyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3C6H4COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.67
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
97%
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5351 (lit.)
P. ebollizione
155-156 °C/22 mmHg (lit.)
Densità
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
CCCCc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C11H13ClO/c1-2-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13/h5-8H,2-4H2,1H3
OUOWCSJYDCPVDM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
4-Butylbenzoyl chloride was used in the synthesis of 2,5-bis[(4-butylbenzoyl)oxy]styrene (BBOS, monomer).
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Pragliola S, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 200, 2338-2344 (1999)