Documenti
221902
Sigma-Aldrich
(1R,2R,3R,5S)-(−)-Isopinocampheol
98%
Sinonimo/i:
(−)-Isopinocampheol, (1R,2R,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-ol, (1R,2R,3R,5S)-3-Pinanol, 3-Pinanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Beilstein:
2038100
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]22/D −34°, c = 20 in ethanol
Purezza ottica
ee: 95% (GLC)
P. eboll.
219 °C (lit.)
Punto di fusione
51-53 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@H]1[C@H](O)CC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-6-8-4-7(5-9(6)11)10(8,2)3/h6-9,11H,4-5H2,1-3H3/t6-,7+,8-,9-/m1/s1
REPVLJRCJUVQFA-BZNPZCIMSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.4 °C - closed cup