221511
Sodium 1-butanesulfonate
98%
Sinonimo/i:
1-Butanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
water: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless
Stringa SMILE
[Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3