Documenti fondamentali
ALD00442
Sigma-Aldrich
Sodium butane-1-sulfinate
Scegli un formato
500 MG
CHF 262.00
CHF 262.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 262.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H9NaO2S
Peso molecolare:
144.17
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 262.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
250 °C
Stringa SMILE
CCCCS(O[Na])=O
Applicazioni
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)