Vai a
B2013
Sodium 1-butanesulfonate
anionic detergent
Sinonimo/i:
1-Butanesulfonic acid sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 185.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)3SO3Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-201-1
Beilstein/REAXYS Number:
3716662
MDL number:
CHF 185.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
solid
mol wt
160.17 g/mol
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
SMILES string
[Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium 1-butanesulfonate is an anionic detergent.
Application
Ion-associating reagent for HPLC, including analyses of peptides and proteins.
Biochem/physiol Actions
Sodium 1-butanesulfonate can be used in the preparation of mobile phase for high performance liquid chromatography-inductively coupled plasma-mass spectrometry (HPLC-ICP-MS).[1]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
221511Y000200819022
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
-
solubility
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
mol wt
160.17 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
160.17 g/mol
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium 1-butanesulfonate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)