Documenti fondamentali
220140
Sigma-Aldrich
(Dichloromethyl)trimethylsilane
96%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiCHCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4455 (lit.)
P. ebollizione
133 °C/730 mmHg (lit.)
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C(Cl)Cl
InChI
1S/C4H10Cl2Si/c1-7(2,3)4(5)6/h4H,1-3H3
XJTUNBKAWATELL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)