74858
(±)-2-Octanol
ReagentPlus®, ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
Hexyl methyl carbinol
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.426
Densità
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCC(C)O
InChI
1S/C8H18O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter