Documenti fondamentali
216534
Supelco
Amberlite IRC120 H, hydrogen form
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23151817
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
17 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
cross-linkage 8%
cross-linkage 8%
hydrogen form
moisture 53-58%
Stato
beads
Temp. autoaccensione
800 °F
Parametri
121 °C max. temp.
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid
Dimensione particelle
620-830 μm
pH di lavoro
0-14
Capacità
1.8 meq/mL by wetted bed volume
Tecnica di separazione
cation exchange
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Strongly acidic cation exchange resin suitable for a wide variety of chemical process applications, removal of amino acids at low pH, USP potassium methods, etc..
Caratteristiche e vantaggi
Strongly acidic gel-type resin with sulfonic acid functionality which is useful in catalytic applications.
Note legali
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)