Documenti fondamentali
215295
Sigma-Aldrich
cis-2-Methylcyclohexanol
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H10OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. ebollizione
165 °C (lit.)
Punto di fusione
6-8 °C (lit.)
Densità
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H]1CCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C7H14O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h6-8H,2-5H2,1H3/t6-,7+/m1/s1
NDVWOBYBJYUSMF-RQJHMYQMSA-N
Descrizione generale
Elimination reaction of cis-2-methylcyclohexanol catalyzed by alumina and phosphoric acid has been studied[1]. Dehydration of cis-2-methylcyclohexanol over basic catalysts (alkaline earth oxides) has been reported[2].
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Elimination Reactions of 2-Methylcyclohexyl Derivatives.
Botteron DG and Shulman GP.
The Journal of Organic Chemistry, 27(6), 2007-2010 (1962)
Catalytic dehydration of secondary alcohols over thoria: Infrared study and generalization to basic catalysts.
Canesson P and Blanchard M.
J. Catal., 42(2), 205-212 (1976)