Documenti fondamentali
M39652
Sigma-Aldrich
1-Methylcyclopentanol
≥99%
Scegli un formato
10 G
CHF 165.00
50 G
CHF 399.00
CHF 165.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 165.00
50 G
CHF 399.00
About This Item
Formula condensata:
CH3C5H8OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 165.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
P. ebollizione
135-136 °C (lit.)
Punto di fusione
36-37 °C (lit.)
Densità
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(O)CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c1-6(7)4-2-3-5-6/h7H,2-5H2,1H3
CAKWRXVKWGUISE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)