Documenti fondamentali
211729
Sigma-Aldrich
Chlorotrimethylgermane
98%
Sinonimo/i:
Trimethylchlorogermane, Trimethylgermanium chloride
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3GeCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.20
Beilstein:
3535109
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
P. ebollizione
102 °C (lit.)
Punto di fusione
−13 °C (lit.)
Densità
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Ge](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClGe/c1-5(2,3)4/h1-3H3
ZZBNZZCHSNOXOH-UHFFFAOYSA-N
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
33.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Virginia Solar Fernandez et al.
Antioxidants & redox signaling, 32(4), 217-227 (2019-11-07)
Aims: Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like-2 factor (NRF-2) is a transcription factor well known to provide an advantage for cancer